Learn More
Kautex™ Frascos cuadrados de cuello ancho de HDPE
Fabricados con polipropileno de alta densidad para ofrecer ligereza, durabilidad y resistencia. Los frascos cuadrados de cuello ancho de HDPE Kautex™ son versátiles y están disponibles en colores blanco y natural con una amplia gama de tamaños.
Marca: Kautex™ 2000079209
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Descripción
- Apertura ancha de cuello que facilita el llenado y la limpieza
- Forma cuadrada que ahorra espacio de almacenamiento
- Incluyen campo de etiquetado rebajado
- Ideales para líquidos, pastas y gránulos
- Tres tipos de tapones disponibles por separado
- Aprobación de UN en la mayoría de tamaños para sólidos con tapones asociados (no se incluyen los frascos de 50 o 350 ml)
- Se utilizan para envasado, envío de muestras, transporte y almacenamiento
Especificaciones
500 ml | |
42.5mm | |
HDPE | |
124 cajas | |
No (se vende por separado) | |
162 mm |
Blanco | |
Envasado, envío de muestras, transporte, almacenamiento | |
124 | |
Available in black, blue, or red. | |
Cuadrada | |
Frasco, cuello ancho |