Learn More
Kautex™ Tarros de polietileno de cuello ancho
Código de producto. 10490781
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico):
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 108
paquete de 48
paquete de 700
Código de producto. 10490781
Marca: Kautex™ 2000070541
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con HDPE para una mayor resistencia y durabilidad. Los tarros de polietileno de cuello ancho Kautex™ proporcionan aberturas fáciles de llenar para minimizar residuos.
  • Redondos, resistentes, fáciles de limpiar y a prueba de fugas
  • Especialmente adecuado para el almacenamiento, el transporte o la eliminación de materiales en gránulos o en polvo.
  • No se incluyen tapones
Aplicaciones:
  • packs, paquetes…
  • flexible
  • envío de muestras
  • correo
  • transporte
  • storage (almacenamiento)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacidad (métrico) 250 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 41 mm
Para utilizar con (aplicación) Dispensación, embalaje, almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 298 cajas
Peso (métrico) 0,02 kg
Claridad Natural
Closure Included No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 98 mm
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento
Diámetro (métrico) 65 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis