Learn More
Kautex™ Tarros de polietileno de cuello ancho
Código de producto. 15991391
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico):
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 108
paquete de 48
paquete de 700
Código de producto. 15991391
Marca: Kautex™ 2000070545
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con HDPE para una mayor resistencia y durabilidad. Los tarros de polietileno de cuello ancho Kautex™ proporcionan aberturas fáciles de llenar para minimizar residuos.
  • Redondos, resistentes, fáciles de limpiar y a prueba de fugas
  • Especialmente adecuado para el almacenamiento, el transporte o la eliminación de materiales en gránulos o en polvo.
  • No se incluyen tapones
Aplicaciones:
  • packs, paquetes…
  • flexible
  • envío de muestras
  • correo
  • transporte
  • storage (almacenamiento)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1500 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 67 mm
Para utilizar con (aplicación) Dispensación, embalaje, almacenamiento
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 48 cajas
Peso (métrico) 0,06 kg
Color del tapón Negra
Claridad Natural
Closure Included No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 173 mm
Tipo de producto Tarro de cuello ancho
Diámetro (métrico) 114 mm