Learn More
Kautex™ Tarros de polietileno de cuello ancho
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico):
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 108
paquete de 48
paquete de 700
Descripción
- Redondos, resistentes, fáciles de limpiar y a prueba de fugas
- Especialmente adecuado para el almacenamiento, el transporte o la eliminación de materiales en gránulos o en polvo.
- No se incluyen tapones
Aplicaciones:
- packs, paquetes…
- flexible
- envío de muestras
- correo
- transporte
- storage (almacenamiento)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 750 ml |
| Color | Natural |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 53 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispensación, embalaje, almacenamiento |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 108 cajas |
| Peso (métrico) | 0.04 kg |
| Claridad | Natural |
| Closure Included | No |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |