Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 to 30 C4
392.00€ - 3075.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 1000 Å |
---|---|
Fase estacionaria | POLYGOPREP de 1000 a 30 |
pH | De 2 a 8 |
Absorbente | POLYGOPREP C4 |
Tipo | Polygoprep |
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10398291
|
Macherey-Nagel™
711026.100 |
0,1 kg | 25-40 μm |
406.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10650332
|
Macherey-Nagel™
711027.100 |
0,1 kg | 40-63 μm |
392.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10777842
|
Macherey-Nagel™
711026.1000 |
1 kg | 25-40 μm |
3075.00€
1000 g |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10072821
|
Macherey-Nagel™
711027.1000 |
1 kg | 40-63 μm |
2980.00€
1000 g |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
1000 Å | |
De 2 a 8 | |
Polygoprep |
POLYGOPREP de 1000 a 30 | |
POLYGOPREP C4 | |
Cromatografía líquida |