Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 60 a 80 C18
187.00€ - 1375.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas 63-100 μm
Tamaño de poro 60 Å
Fase estacionaria POLYGOPREP de 60 a 80
Técnica Cromatografía líquida
pH Desde 2 hasta 8
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10266261
Ver documentos
Macherey-Nagel™
711011.100
0,1 kg
187.00€
100 g
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10022741
Ver documentos
Macherey-Nagel™
711011.1000
1 kg
1375.00€
1000 g
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10300255
Ver documentos
Macherey-Nagel™
711011.1000
1 kg
1375.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Especificaciones
63-100 μm
POLYGOPREP de 60 a 80
Desde 2 hasta 8
350 m2/g
Sílice
60 Å
Cromatografía líquida
POLYGOPREP C18
Polygoprep
Cromatografía líquida