Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 711520.100
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10206651
  • 330.00€ / 100 g
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
7 μm
Columnas para HPLC
Fases de Polygosil
100 Å
100 g