Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster Polygram Alox N/UV254
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 8 cm
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
Láminas de poliéster Macherey-Nagel Polygram Alox N/UV254, dimensiones: 4 x 8 cm, tamaño de poro: 60 A, indicador fluorescente: UV254, grosor: 0,2 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tipo | Lámina de poliéster |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Grosor (métrico) | 0,2 mm |
| Dimensiones (L x An) | 5 x 20 cm |