Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram POLYAMIDE-6 UV254 Polyester Sheets
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50/Paq. |
| Tipo | Lámina de poliéster |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Grosor (métrico) | 0,1 mm |
| Dimensiones (L x An) | 5 x 20 cm |