Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de vidrio SIL G-25 / UV254
Estables en casi todos los disolventes orgánicos. Las placas de vidrio Macherey-Nagel™ SIL G-25 / UV254 son placas de analítica con capas de sílice estándar sin modificar sobre vidrio para su uso en TLC. Incorporan un indicador de fluorescencia verde para UV de onda corta.
219.00€ - 319.00€
Especificaciones
Material | Placas de vidrio con capas de sílice 60 sin modificar |
---|---|
Tamaño de partículas | 5-17 μm |
Tamaño de poro | 60 Å |
Tipo | Placa TLC de vidrio |
Indicador fluorescente | UV254 |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12827951
|
Macherey-Nagel™
809027.200 |
5 x 10 cm |
319.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
12810951
|
Macherey-Nagel™
809028.100 |
2,5 x 7,5 cm |
219.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Las placas de vidrio SIL G-25 / UV254 presentan capas de sílice 60 de grado estándar sin modificar con un indicador fluorescente verde.
- Indicador de silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
- Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Especificaciones
Placas de vidrio con capas de sílice 60 sin modificar | |
60 Å | |
UV254 | |
∼ 500 m2/g |
5-17 μm | |
Placa TLC de vidrio | |
0,75 ml/g | |
0,25 mm |