Learn More
Macherey-Nagel™ Polygram SIL G Polyester Sheets
Hojas de poliéster Macherey-Nagel Polygram SIL G, dimensiones:40 x 20 cm, tamaño de poro:60 A, volumen de poro:0,75 ml/g, cantidad:paquete de 25, grosor:0,2 mm
Marca: Macherey-Nagel™ 805013
158.74 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Hojas de poliéster Macherey-Nagel Polygram SIL G, dimensiones:40 x 20 cm, tamaño de poro:60 A, volumen de poro:0,75 ml/g, cantidad:paquete de 25, grosor:0,2 mm
Especificaciones
Poliéster | |
5-17 μm | |
25/paquete | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
Gel de sílice sin modificar (SiOH) | |
60 Å | |
Lámina de poliéster | |
Gel de sílice sin modificar (SiOH) | |
20 x 20 cm |