Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice SIL G estándar sobre láminas de poliéster Polygram™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
40 x 20 cm
4 x 8 cm
500 x 20 cm
5 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
25 PCS
cada uno
paquete de 200
paquete de 50
Description
Separe mezclas no volátiles con capas de sílice estándar sin modificar para cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice SIL G estándar en láminas de poliéster Polygram™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños. Seleccione un indicador fluorescente y elija entre una amplia variedad de tamaños de envases.
Láminas de poliéster Polygram™ para TLC
- Placas listas para usar con revestimiento previo
- Amplia gama de tamaños de placa, revestimientos de superficie y soportes
- Sílice 60
- Superficie específica (BET) ∼ 500 m2/g
- Tamaño medio del poro de 60 Å
- Volumen de poro específico de 0,75 ml/g,
- Tamaño de partícula de 5–17 μm
- Calidad estándar
- Para placas de analítica de 0,25 mm
- Para placas preparativas de 0,5 y 1 mm
- Para capas preparativas de 2 mm se utiliza un material ligeramente más grueso.
- Silicato de zinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
- Pigmento fluorescente inorgánico especial con fluorescencia azul para UV de onda larga (366 nm)
- Productos muy poliméricos que son estables en casi todos los disolventes orgánicos y resistentes a los reactivos de visualización agresivos
Specifications
Specifications
| Material del respaldo | Poliéster |
| Material | Gel de sílice sin modificar (SiOH) |
| Tamaño de partículas | 5-17 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Lámina de poliéster |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Absorbente | Gel de sílice sin modificar (SiOH) |
| Grosor (métrico) | 0,2 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction