Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster Polygram SIL N-HR UV254
Código de producto. 10630162 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. 10630162
Marca: Macherey-Nagel™ 804022
Solo quedan null
Especificaciones
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/Paq.
Tipo Lámina de poliéster
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Grosor (métrico) 0,2 mm
Dimensiones (L x An) 5 x 20 cm