Learn More
Scilabub™ Guante criogénico de poliimida
Polyimide Cryogenic Gloves have been specially developed for the handling of very cold objects stored in the vapour phase of liquid nitrogen (ranging from -120°C to -190°C).
326.00€ - 379.00€
Especificaciones
Clasificación | Categoría PPE III |
---|---|
Tipo de producto | Guantes criogénicos |
Temperature (Metric) Max | 190 °C |
Material de revestimiento | Algodón |
Cantidad | 1/pack |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12981185
|
Scilabub™
GLO/CMEL |
Grande |
379.00€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12342239
|
Scilabub™
GLO/CMEM |
Medio |
379.00€
1 par |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12961185
|
Scilabub™
GLO/CMES |
Pequeño |
364.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11803811
|
Scilabub™
GLO/CMEM |
Medio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11813811
|
Scilabub™
GLO/CMEL |
Grande |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Developed for handling very cold objects, typically those stored in the vapour phase of liquid nitrogen (in the range -120°C to -190°C)
- Gloves should not actually be immersed in liquid nitrogen
- The outer layer is waterproof material to resist condensed water on cold surfaces
- Permeable to gases (including water vapour) for enhanced user comfort so that there is no clammy condensation inside
- Stitch holes unsealed to reduce bulk around the fingers
- Very durable, and retain flexibility (albeit with some stiffening) for long periods in cold atmospheres
- Polyimide outer material, polyolefin with some polyester as filling and cotton liner
- Manufactured to EN511
Especificaciones
Categoría PPE III | |
190 °C | |
1/pack | |
500 mm |
Guantes criogénicos | |
Algodón | |
Agua |