Learn More
Masterflex™ Polyimide Tubing
Use as an electrical and thermal insulator, for fluid and gas delivery, or as a tough sheath for glass fibers
Marca:  Masterflex™ 95820-08
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15253295
  • 67.20€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Excelente resistencia química, al calor, a la radiación y a la abrasión.
  • Alta resistencia dieléctrica.
  • Color ámbar transparente.
  • La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y las normas NEMA.
  • Intervalo de temperatura: De – 250 a 480 °C (de – 418 a 896 °F).
  • Esterilización: Autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma.
Especificaciones
Especificaciones
ADCF; Farmacopea europea; NSF-51; NSF-61; sin ftalato; USP; 3A; FDA; sin DEHP
0,914 mm
1,016 mm
1,5 m
Uso como aislante eléctrico y térmico, para suministro de líquido y gas o como funda resistente para fibras de vidrio.
-250 °C
Excelente resistencia química, al calor, a la radiación y a la abrasión; alta resistencia dieléctrica.
Ámbar transparente
896 °F
Esterilizable en autoclave
Poliamida
5 pies
0,0508 mm
-418 °F
6,09 m (5 pies) por pack
Autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma.
550 psi
de 480 °C