Learn More
Vitlab™ Fórceps de polimetilpenteno
Fabricados con PMP para ofrecer muy buena resistencia. Los fórceps de polimetilpenteno VITLab™ son ideales para su uso en transferencias y decantación.
Marca: Vitlab™ 67995
20.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23277" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05850kg
Descripción
- Blancas, puntiagudas, elásticas
Especificaciones
Puntiagudo | |
145 mm | |
10/paquete | |
Pinzas |
Polimetilpenteno | |
Pinzas | |
Para esterilización en autoclave y microondas, embotellado y decantación |