Learn More
BrandTech™ Polymethylpentene Griffin Beakers
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
150 ml
400 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Descripción
- Se lee fácilmente
- Graduación roja impresa; no sobresale
Especificaciones
Especificaciones
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 3,11 in |
Diámetro exterior (métrico) | 7,9 cm |
Capacidad (métrico) | 400 ml |
Material | PMP |
Para utilizar con (aplicación) | Para una claridad similar a la del vidrio |
Altura (imperial) | 4,38 in |
Altura (métrico) | 11,15 cm |
Incrementos | 100 ml |
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) | 302 °F |