Learn More
Micronova™ Toallita PolyMitt™
Combina la versatilidad de una toallita con la seguridad de un guante
302.00€ - 615.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Paños irradiados para sala limpia |
---|---|
Longitud (imperial) | 12 in |
Longitud (métrico) | 30,5 cm |
Anchura (métrico) | 20,3 cm |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13177746
|
Micronova™
MW-6IR |
Poliéster de punto liso, espuma de uretano de una cara |
302.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 26-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13137756
|
Micronova™
MWD-611IR |
Poliéster de punto liso, espuma de uretano de doble cara |
615.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 21-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricada con tejido de poliéster estándar
- Con interior de espuma de uretano para aumentar la absorbencia
- Se adapta cómodamente sobre la mano enguantada, lo que facilita la limpieza de áreas de difícil acceso alrededor de carros, estanterías, depósitos y tubos
- Irradiada
Especificaciones
Paños irradiados para sala limpia | |
30,5 cm | |
Esterilizable en autoclave | |
No | |
Limpieza de superficies en salas limpias y entornos controlados | |
Estéril |
12 in | |
20,3 cm | |
Blanco | |
30,5 x 20,3 cm (12 x 8 in) | |
24/caja | |
Instrucciones de lavado -- El artículo puede ser lavado y reutilizado. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o de la secadora no debe superar los 180 grados C. |