Learn More
Fisherbrand™ Hojas de etiquetas criogénicas de poliolefina
Resiste las condiciones de almacenamiento en congelador criogénico, así como la esterilización en autoclave, baños de agua hirviendo y centrifugación. Las hojas de etiquetas criogénicas de poliolefina Fisherbrand™ son hojas precortadas despegables que están diseñadas para su uso a temperaturas criogénicas.
107.00€ - 8915.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico |
Forma | Rectángulo |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -196 °C a +150 °C |
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Etiquetas por hoja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Etiquetas por hoja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12652580
|
Fisherbrand™
|
Blanco | 43 x 19 mm | Viales criogénicos | 52 |
107.00€
paquete de 1040 |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15316148
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 33 x 13 mm | Tubos de 1,5 mL | 85 |
8915.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- Resistencia a la temperatura de - 196 °C a 150 °C.
- Fase de líquido y vapor LN2, baños de agua a 100 °C y esterilización en autoclave y estufas moderadas a 150 °C
- Químicamente inertes, resistentes a la mayoría de disolventes y agentes cáusticos.
- Se adhieren a la mayoría de plásticos (se recomiendan tubos de PP 100 % virgen), vidrio y metales sin desprenderse, agrietarse ni degradarse
- Las láminas de etiquetas no atascarán las impresoras
- Material de poliolefina flexible y adhesivo acrílico
- La exclusiva combinación se amplía y contrae con los cambios de temperatura
- 20 láminas por paquete
- Esterilizable en autoclave
- Desechables
- Paquetes de arco iris contienen 4 láminas de cada color: azul, verde, rojo, amarillo, naranja
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Acrílico | |
Rectángulo | |
De -196 °C a +150 °C |