Learn More
Kartell™ Abrazaderas de polioximetileno
Fabricadas con polioximetileno para ofrecer una fricción baja y una estabilidad dimensional excelente. Las abrazaderas de polioximetileno Kartell™ están codificadas por colores según el tamaño de la articulación y proporcionan una conexión segura para articulaciones cónicas de vidrio.
Marca: Kartell™ 3242900
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La fabricación de plástico genera un dispositivo a prueba de corrosión que no raya el vidrio
- Disponible en varios colores que se corresponden con el tamaño de la junta de la conexión
- Esterilizable en autoclave
- Conexión segura para juntas cónicas de vidrio con acabado estándar
- La fabricación de plástico genera un dispositivo a prueba de corrosión que no raya el vidrio
- Disponible en varios colores que se corresponden con el tamaño de la junta de la conexión
- Esterilizable en autoclave
- Conexión segura para juntas cónicas de vidrio con acabado estándar
Especificaciones
1/paq. | |
POM | |
Esterilizable en autoclave |
Pinzas | |
Junta cónica de vidrio con acabado estándar de tamaño 24/29 | |
Verde |