Learn More
Buerkle™ Acoplamientos rápidos, conexiones hembra para montaje en placa con boquilla de manguera
Conexión rápida y segura para líquidos, gases, aire comprimido y vacío. Los acoplamientos rápidos Buerkle™ son ideales para conectar y separar mangueras, máquinas, aparatos, contenedores y mucho más.
Marca: Buerkle™ 8763-1160
39.38 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01350kg
Descripción
- Fabricados con polioximetileno o polipropileno
- Caudal máximo posible
- Manejo sencillo con una sola mano
- La junta tórica segura garantiza que los acoplamientos sean a prueba de fugas
- Presión de funcionamiento de polioximetileno a 20 °C: hasta 10 bar, temperatura de funcionamiento de − 40° a + 80 °C
- Presión de funcionamiento de polipropileno a 20 °C: hasta 8 bar, temperatura de funcionamiento de 0° a 110 °C
- Los acoplamientos simplemente se conectan entre sí, haciendo clic automáticamente en su lugar y abriendo las válvulas
- Al desconectar, las válvulas se sellan automáticamente, no se producen fugas
Especificaciones
Acoplamiento rápido | |
9,5 mm | |
50 mm | |
-40 °C | |
9,5 mm de diám. × 50 mm | |
Conexiones hembra, boquilla de manguera | |
de 80 °C |
Con válvula | |
POM | |
Manguera de 9,5 mm | |
25/escala | |
NW 6,4 mm | |
10 bar |