Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene 0.1mL Micro-Insert for wide opening vial
For use with Short Thread Vials
276.00€ - 435.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
Material | Polipropileno |
Volumen (métrico) | 0,3 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Micromuestreo |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
13455499
|
Fisherbrand™
06 19 2241 |
Micro Insert, Attached Spring |
435.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13445489
|
Fisherbrand™
06 19 2240 |
Micro Insert Only |
276.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- 0.1mL PP Micro-Insert
- 29 x 6mm
- Clear
- 10mm top
- With filling lines
Especificaciones
Transparente | |
Polipropileno | |
Micromuestreo | |
Fondo cónico | |
10 x 100 |
6 mm | |
0,3 ml | |
<4 μl | |
29 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Polypropylene 0.1mL Micro-Insert for wide opening vial