Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Depósito de reactivos de 12 canales de polipropileno
Handla allt< titel> ProdukterBeskrivning
- Cada canal contiene 5 ml; numerados para facilitar la dilución en serie
- Diseño de polipropileno resistente a productos químicos; cubierta protectora incluida
- Se puede utilizar con micropipetas monocanal, de 8 o de 12 canales
- El perfil ancho proporciona una mayor estabilidad; mide 12,7 × 5,8 cm (L × A)
- Sellados y esterilizados individualmente
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12.7 x 5.8 x 3.2 cm (5 x 2.25 x 1.25 pulg) |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Forma del fondo | Plano |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?