Learn More
Fisherbrand™ Kit de transporte de portaobjetos de 2 posiciones de polipropileno
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
:
Color: Natural; tamaño: 75 x 25mm
Descripción
- Los protectores admiten dos portaobjetos estándar: 25 x 75mm (1 x 3 pulg)
- Las tapas grandes y fáciles de cerrar garantizan que los portaobjetos se mantengan a salvo en la caja de envío.
- Los portaobjetos se colocan en horizontal en canales separados para evitar el contacto o cambio de los mismos.
- 25 cajas de envío desechables por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de transporte de portaobjetos |
| Capacidad para portaobjetos | 2 |
| Color | Natural |
| El dispositivo tiene | 2 portaobjetos |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos estándar de microscopio |
| Altura (imperial) | 0,2 in |
| Altura (métrico) | 5 mm |
| Longitud (imperial) | 3.7 in. |
| Longitud (métrico) | 93 mm |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |