Learn More
BRAND™ Recipiente de polipropileno para análisis de orina de 24 horas, CE-IVD
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 240
Descripción
- Fabricados con polipropileno con tapón de polietileno.
- Para la recogida y la contención higiénicas de orina.
- Disponibles en versiones estériles o no estériles.
- Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79 CE.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Vaso de precipitados para orina |
| Color del tapón | Amarillo |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Graduated | Sí |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación higiénica de muestras de orina |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Mostrar más |