Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de fondo en F de polipropileno de 96 pocillos
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenos
- Fabricadas según las directrices de DIN ISO 9001
- Trazabilidad a la producción a través de un sistema de número DE LOTE definido
- Aplicaciones: - almacenamiento a largo plazo de agentes activos - almacenamiento de muestras de pacientes en diagnóstico - almacenamiento de ADN o ARN, cultivos de stock
- Dimensiones externas uniformes
- El espaciado entre pocillos es de 9 mm
- Codificación de pocillos alfanuméricos Alta resistencia química
- Resistencia a altas temperaturas (de -196 a +121 °C)
- Sellable con películas adhesivas y sellador térmico o tapetes
- Fondo sólido
- Perfil del pozo: Fondo F/pocillo de chimenea (fondo plano)
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Forma del pocillo | Plano |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento a largo plazo de agentes activos |
| Mostrar más |