Learn More
Hirschmann™ Adaptadores de rosca de polipropileno
Polypropylene (PP) Threaded adapter for adaptation on the most common bottles.
10.40€ - 17.15€
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10380201
|
Hirschmann™
9313505 |
A 32 to A 38 |
15.35€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10009740
|
Hirschmann™
9313527 |
Del A 45 al S 40 |
16.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10319820
|
Hirschmann™
9313506 |
A 32 to A 45 |
17.15€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10195260
|
Hirschmann™
9313502 |
25 mm |
10.40€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10482101
|
Hirschmann™
9313503 |
28 mm |
10.40€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10624542
|
Hirschmann™
9313521 |
32 mm |
16.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10408372
|
Hirschmann™
9313525 |
38 mm |
16.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10278130
|
Hirschmann™
9313507 |
40 mm |
16.25€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10495243
|
Hirschmann™
9313524 |
38/430 mm |
16.55€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- 9313505/9313506: For use with ceramus™ -classic.
- 9313527: For use with ceramus™, solarus™ and opus™.
Especificaciones
Adapter | |
Polypropylene |