Learn More
Eppendorf™ Polypropylene Adaptor
Código de producto. p-8004484 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cuello de frasco 19/26
Rosca de frasco de 25 mm
Rosca de frasco de 32 a 28 mm
Rosca de frasco de GL 32 a GL 27
Rosca de frasco de GL 32 a GL 45
Rosca de frasco de GL 32 a NS 24/29
Rosca de frasco de GL 32 a NS 29/32
Rosca de frasco de GL 45 a GL 35
Rosca de frasco de GL 45 a GL 38
Rosca de frasco de GL 45 a S 40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10023211 Rosca de frasco de 25 mm cada uno
10206531 Rosca de frasco de GL 32 a GL 27 cada uno
10738052 Rosca de frasco de 32 a 28 mm cada uno
10586911 Rosca de frasco de GL 32 a GL 45 cada uno
10277011 Rosca de frasco de GL 32 a NS 24/29 cada uno
10217111 Rosca de frasco de GL 32 a NS 29/32 cada uno
10237111 Rosca de frasco de GL 45 a GL 38 cada uno
10691312 Rosca de frasco de GL 45 a GL 35 cada uno
10328661 Rosca de frasco de GL 45 a S 40 cada uno
10338611 Cuello de frasco 19/26 cada uno
10 options
Código de producto. 10023211
Marca: Eppendorf™ 4960800040
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Rosca de frasco de 25 mm
Cantidad 1 unidad