Learn More
Kartell™ Embudos analíticos de polipropileno
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ están diseñados específicamente para su uso en química analítica.
Marca:  Kartell™ 0015000
Detalles adicionales : Peso : 0.30600kg
Código de producto. 12523197
  • 66.30€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad.Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ están diseñados específicamente para su uso en química analítica.
  • Utiliza papel de filtro de tamaño estándar
  • Lados en ángulo de 60° con nervaduras internas y externas para acelerar la filtración y evitar el bloqueo por presión
  • Resiste temperaturas de 135°hasta C durante períodos cortos
  • Esterilizable en autoclave a 121°C durante 20min
  • Adecuado para productos alimenticios