Learn More
Fisherbrand™ Frascos Bijou de polipropileno
Fabricados con vidrio sodocálcico de tipo III con tapón de polipropileno. Los viales Fisherbrand™ Bijou con tapón de polipropileno son adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, diagnóstico y medios.
192.00€ - 640.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 20 mm |
Material | Vidrio sodocálcico (tipo 3) |
Volumen (métrico) | 7 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, diagnóstico y medios |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
14813562
|
Fisherbrand™
|
7 ml | 1715/paq. |
640.00€
paquete de 1715 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
14803562
|
Fisherbrand™
|
7 ml | 245/paq. |
192.00€
paquete de 245 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Vidrio sodocálcico de tipo III
- Tapón de rosca de polipropileno
- Frasco de color transparente
- Cuello de rosca
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio sodocálcico (tipo 3) | |
Adecuados para aplicaciones de recogida de muestras, diagnóstico y medios | |
Tubular | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca | |
Vial tipo Bijou |
20 mm | |
7 ml | |
Rosca | |
Rosca | |
Esterilizables en autoclave | |
43 mm | |
18 mm |