Learn More
Brady™ Soporte de suelo vacío para trabajo pesado de polipropileno
Descripción
- Señales en blanco
- Area imprimible 160 mm x 200 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | HEAVY DUTY FLOORSTAND -YELLOW-BLANK-AUST |
| Texto mostrado | Vacío |
| Altura (imperial) | 25.98 in. |
| Altura (métrico) | 660 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Forma | Rectangle |
| Color | Amarillo |
| Material | Polipropileno |
| Tipo | Soporte de suelo vacío para trabajo pesado |