Learn More
Kartell™ Soporte de polipropileno para frascos
Fabricado con polipropileno para una mayor estabilidad. El soporte de polipropileno para frascos Kartell™ proporciona un sólido soporte para transportar frascos en un laboratorio.
64.15€ - 73.65€
Especificaciones
Tipo de producto | Soporte para frascos |
---|---|
Material | Polipropileno |
Apilables | Sí |
Código de producto | Marca | Admite | Para utilizar con (equipo) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Para utilizar con (equipo) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10494613
|
Kartell™
0039600 |
Frascos (2 l, diámetro máximo:120 mm) | Frascos de 2 l: 413, 326, 3261 | 310 x 300 x 270 mm |
73.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10512475
|
Kartell™
0039500 |
Frascos (1 l, diámetro máximo:95 mm) | Frascos de 1 l: 412, 325, 3251, 1616, 1629, 1603 | 320 x 300 x 200 mm |
64.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Fabricado con polipropileno para una mayor estabilidad.El soporte de polipropileno para frascos Kartell™ proporciona un sólido soporte para transportar frascos en un laboratorio.
- Dos diseños con capacidad para 6 frascos de 1 l o 4 frascos de 2 l
- Asa con diseño ergonómico
- Los recipientes se apilan para ahorrar espacio de almacenamiento
Especificaciones
Soporte para frascos | |
Polipropileno | |
Sí |