Learn More
Integra Biosciences™ Frasco para el sistema de aspiración VACUSAFE™
Frasco de polipropileno con tapa cerrada. Diseñado para su uso con los sistemas de aspiración VACUSAFE. Utilice este frasco para la aspiración de residuos líquidos biológicos.
Marca: Integra Biosciences™ 158370
Descripción
- Frasco de polipropileno
- 4 litros
- Para su uso con los sistemas de aspiración VACUSAFE
Especificaciones
1 unidad | |
Para el sistema de aspiración VACUSAFE | |
4 L |
Frasco, con tapa cerrada | |
Polipropileno |
Título del producto
Integra Biosciences™ Frasco para el sistema de aspiración VACUSAFE™ > Frasco para el sistema de aspiración Vacusafe
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido