Learn More
Kolmi Hopen™ Polypropylene Bouffant Caps, 53 cm Diameter
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Verde
Incluye:
Gorros y bolsas de polietileno
Gorros y dispensador de pared
Descripción
- Ligeras para una mayor comodidad
- Posibilidad de utilizar un código de color para el seguimiento.
- Se adapta a diferentes tamaños de cabeza
- Banda elástica única
- Peso del material 12 g/m2
Especificaciones
Especificaciones
Material | Polipropileno |
Color | Verde |
Desechables | Sí |
Tipo de diseño | Gorro |
Esterilidad | No estéril |
Certificaciones/conformidad | EN ISO 9001 |
Cantidad | 100/paq. |
Diámetro (métrico) | 53 cm |
Incluye | Gorros y dispensador de pared |
Para utilizar con (aplicación) | Industrial, laboratorio |