Learn More
VITLAB™ Recipientes de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 l
9 l
13 l
Incluye:
3 boles de laboratorio
5 boles de laboratorio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 3
paquete de 5
Descripción
Mezcle, almacene y guarde productos de laboratorio y alimentos. Los cuencos de polipropileno VITLAB™ son sólidos y ligeros, y han sido diseñados para ofrecer estabilidad y durabilidad. Fabricados en polipropileno blanco de alta calidad en una gran variedad de tamaños. Adecuadas para su uso con productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 3 l |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Bol de laboratorio |
| Incluye | 5 boles de laboratorio |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Diámetro (métrico) | 240 mm |