Learn More
VITLAB™ Recipientes de polipropileno
Código de producto. 15701996
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 l
9 l
13 l
Incluye:
3 boles de laboratorio
5 boles de laboratorio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 3
paquete de 5
Código de producto. 15701996
Marca: VITLAB™ 43194
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle, almacene y guarde productos de laboratorio y alimenticios. Los bols de laboratorio de polipropileno VITLAB™ son bols de laboratorio resistentes y ligeros diseñados para ofrecer estabilidad y durabilidad. Fabricados con polipropileno blanco de alta calidad en una gran variedad de tamaños. Aptos para su uso con productos alimenticios.
Mezcle, almacene y guarde productos de laboratorio y alimentos. Los cuencos de polipropileno VITLAB™ son sólidos y ligeros, y han sido diseñados para ofrecer estabilidad y durabilidad. Fabricados en polipropileno blanco de alta calidad en una gran variedad de tamaños. Adecuadas para su uso con productos alimenticios
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 13 l
Color Blanco
Material Polipropileno
Forma Redondo
Tipo Bol de laboratorio
Incluye 3 boles de laboratorio
Altura (métrico) 180 mm
Diámetro (métrico) 400 mm