Learn More
BRAND™ Abrazaderas de bureta de polipropileno
Para montar en varillas de soporte de 8 a 14 mm de diámetro. Fija fácilmente la bureta sujetando con un resorte no corrosivo.
34.00€ - 43.30€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 1 unidad |
Tipo | Soporte de bureta |
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Blanco
- Para usar con varillas de soporte de 8 a 14 mm de diámetro.
Especificaciones
Blanco | |
Polipropileno | |
1 unidad | |
Soporte de bureta |