Learn More
BRAND™ Polypropylene Cap Inserts
Providing a secure fit for all sizes.
Marca:  BRAND™ 114850
19.12 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21935" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10106390
  • 22.60€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Disponibles en varios colores
  • Se suministra en un paquete de 500
  • Resistencia química y a altas temperaturas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Polipropileno
500/paq.
Se adapta a todos los tamaños.