Learn More
BRAND™ Tubos de polipropileno para centrífuga
Código de producto. 10106561 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Incluye:
Base
Sin base
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 300
paquete de 750
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Incluye unitSize
10106561 15 ml No estéril Sin base paquete de 750
10131921 50 mL Estéril Base paquete de 250
10345521 15 ml Estéril Sin base paquete de 750
10420873 50 mL No estéril Sin base paquete de 300
10420602 50 mL Estéril Sin base paquete de 300
10350192 50 mL No estéril Base paquete de 250
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10106561
missing translation for 'mfr': BRAND™ 114817
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tubos para centrífuga de polipropileno BRAND™ pueden soportar hasta 3000 RCF. Graduados y con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE. Disponibles no estériles y preesterilizados con rayos y en capacidades de 15 ml o 50 ml, con o sin base. Incluyen tapones de rosca de polietileno con cono de sellado.
  • Fabricados con polipropileno de alta claridad.
  • Soportan una RCF de hasta 3000.
  • Graduados
  • Disponibles en formato no estéril o esterilizados con rayos y en 15 ml o 50 ml, con o sin base.
  • Incluyen tapones de rosca de polietileno con cono de sellado.
  • Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 15 ml
Material Polipropileno
Incluye Sin base
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 120 mm
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3000 x g