Learn More
BRAND™ Tubos de polipropileno para centrífuga
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tubos para centrífuga de polipropileno BRAND™ pueden soportar hasta 3000 RCF. Graduados y con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE. Disponibles no estériles y preesterilizados con rayos y en capacidades de 15 ml o 50 ml, con o sin base. Incluyen tapones de rosca de polietileno con cono de sellado.
Marca: BRAND™ 114823
217.08 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24317" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con polipropileno de alta claridad.
- Soportan una RCF de hasta 3000.
- Graduados
- Disponibles en formato no estéril o esterilizados con rayos y en 15 ml o 50 ml, con o sin base.
- Incluyen tapones de rosca de polietileno con cono de sellado.
- Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
Especificaciones
50 mL | |
Base | |
116 mm | |
Tapón de rosca | |
Sí | |
3000 x g |
Polipropileno | |
Estéril | |
Cónicos | |
30 mm | |
Tubo para centrífuga |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora