Descripción
- Fabricados con polipropileno de alta claridad.
- Soportan una RCF de hasta 3000.
- Graduados
- Disponibles en formato no estéril o esterilizados con rayos y en 15 ml o 50 ml, con o sin base.
- Incluyen tapones de rosca de polietileno con cono de sellado.
- Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Sin base |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Diámetro (métrico) | 17 mm |
| Graduated | Sí |
| Tipo de producto | Tubo para centrífuga |
| Mostrar más |