Learn More
BRAND™ Tubos de polipropileno para centrífuga
Código de producto. 10420873 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Incluye:
Base
Sin base
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 300
paquete de 750
Código de producto. 10420873
Marca: BRAND™ 114820
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tubos para centrífuga de polipropileno BRAND™ pueden soportar hasta 3000 RCF. Graduados y con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE. Disponibles no estériles y preesterilizados con rayos y en capacidades de 15 ml o 50 ml, con o sin base. Incluyen tapones de rosca de polietileno con cono de sellado.
  • Fabricados con polipropileno de alta claridad.
  • Soportan una RCF de hasta 3000.
  • Graduados
  • Disponibles en formato no estéril o esterilizados con rayos y en 15 ml o 50 ml, con o sin base.
  • Incluyen tapones de rosca de polietileno con cono de sellado.
  • Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
Incluye Sin base
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 114 mm
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 30 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3000 x g