Learn More
Corning™ Tubos para centrífuga de polipropileno, estériles
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
250 mL
500 ml
RCF máx.:
12.000 x g
15.500 x g
3000 x g
6000 x g
Tipo de tapón:
CentriStar
Cierre hermético
Ninguno
Sin tapón
Tamaño de la unidad:
102 PCS
36 PCS
500 PCS
paquete de 500
Beschreibung
Fabricados con polipropileno transparente para una resistencia química superior. Los tubos para centrífuga de polipropileno de Corning™ son una solución ideal para necesidades de centrifugación.
- Los tubos de centrífuga Corning cuentan con graduaciones impresas en negro y un gran punto de marcado blanco.
- Disponible con su elección de estilos de tapas: La avanzada tapa Corning CentriStarTM o la tapa de cierre original.
- Estéril. Sin ARNasa ni ADNasa.
- Apirógenos.
- Presión 95 kPa (14 psi) probada – tapón de sellado solamente.
PP = polipropileno, PET = tereftalato de polietileno, RCF = fuerza centrífuga relativa (x g).
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color del tapón | Naranja |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,7 in |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur