Learn More
Haleco™ Lámina absorbente de productos químicos de polipropileno
Una excelente solución de absorción para la mayoría de los productos químicos agresivos, incluidos ácidos, bases, alcohol, cetonas y muchos más.
Marca: Haleco™ CPA2151H
Descripción
- 100 % polipropileno
- Estructura de patrón de panal para mayor resistencia mecánica
- Grosor doble
- Se suministra en una caja dispensadora para un almacenamiento y manipulación más prácticos.
- Incinerable: índice de cenizas inferior al 0,05 %
- 100 hojas por caja
- Tamaño de malla de 50 x 40cm
Especificaciones
Amarillo | |
Polipropileno | |
Absorción de líquidos y productos químicos peligrosos como ácidos, bases, alcohol, cetonas, aromáticos y muchos más. | |
40 x 50 cm |
113 l | |
Almohadilla absorbente | |
100/caja | |
7,5 kg |