Learn More
Macherey-Nagel™ Columna SPE C18 Chromabond™ de polipropileno
Marca: Macherey-Nagel™ 730028
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Sílice | |
15 ml | |
Compuestos no polares, aplicaciones de pesticidas | |
Columna para SPE | |
60 μm |
14 % | |
Extracción de fase sólida | |
45 μm | |
No |