Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno con graduaciones moldeadas
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Descripción
Fabricados con polipropileno para ofrecer durabilidad y buena resistencia química. Los vasos de precipitados de perfil bajo de clase B de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
- Las graduaciones moldeadas permanentes o impresas en azul proporcionan claridad y reproducibilidad
- Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 10 minutos
- Soporta 100 °C de trabajo continuado
- Clase B, perfil bajo
- Conforme a ISO 7056 - 1981 (E) y BS 5404 apartado 1
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 109 mm |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
Altura (métrico) | 147 mm |
Incrementos | 20 ml |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 100 °C para trabajo continuado |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 7056-1981(E), BS 5404 Parte 1 |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
T23103842 | Certificado de conformidad | 24/01/2025 | 0180800 |
T24I02746 | Certificado de conformidad | 25/11/2024 | 0180800 |
T23I03842 | Certificado de conformidad | 17/05/2024 | 0180800 |
T24I02746 | Declaration of Conformity | 09/01/2025 | 0180800 |
T23I03842 | Declaration of Conformity | 21/06/2024 | 0180800 |
Título del producto
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno con graduaciones moldeadas >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido