Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno con graduaciones moldeadas
Código de producto. p-8000302
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 4
Código de producto. 10215381
Marca: Kartell™ 0180100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno para ofrecer solidez y buena resistencia química. Los vasos de precipitados de perfil bajo de clase B de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
Fabricados con polipropileno para ofrecer durabilidad y buena resistencia química. Los vasos de precipitados de perfil bajo de clase B de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la agitación, mezcla y dispensación de líquidos en el laboratorio.
  • Las graduaciones moldeadas permanentes o impresas en azul proporcionan claridad y reproducibilidad
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 10 minutos
  • Soporta 100 °C de trabajo continuado
  • Clase B, perfil bajo
  • Conforme a ISO 7056 - 1981 (E) y BS 5404 apartado 1
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 34 mm
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 49mm
Incrementos 1 ml
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056-1981(E), BS 5404 Parte 1
Modelo Perfil bajo