Learn More
Fisherbrand™ Bolsas esterilizables en autoclave de polipropileno transparentes
Código de producto. p-8000601 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
310 x 660 mm
410 x 630 mm
620 x 780 mm
Modelo:
Bolsa translúcida lisa, sin impresión
Impresa con identificación de residuos de riesgo biológico
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 16217971
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñadas para ser robustas, flexibles, finas y resistentes a perforaciones. Las bolsas esterilizables en autoclave transparentes de polipropileno Fisherbrand™ resisten temperaturas elevadas para la esterilización en autoclave.
  • Para esterilización a alta temperatura (134 °C) hasta un máximo de 140 °C
  • Grosor de 40 μm
  • Bolsas de polipropileno de alta temperatura para la descontaminación e inactivación de residuos biológicos especialmente resistentes
  • Para una desinfección segura de los residuos biológicos peligrosos
  • Con diseño para el desecho de residuos contaminados en autoclaves o incineradoras
  • Impreso con una advertencia de peligro biológico
Especificaciones
Color Transparente
Dimensiones (L x An) 310 x 660 mm
Modelo Bolsa translúcida lisa, sin impresión
Cantidad 100/paq.
Anchura (métrico) 31 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Grosor 40 μm
Material Polipropileno
Temperatura (métrico) De 134 °C a 140 °C