Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tapón de polipropileno con revestimiento de PTFE soldado ultrasónicamente
Para su uso con tubos de rosca para centrífuga y de cultivo
Marca:  DWK Life Sciences 73808-13415
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11522672
  • 677.00€ / paquete de 288
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Proporciona un sistema de cierre superior, capaz de mantener su revestimiento después de múltiples eterilizaciones en autoclave
  • La superficie del revestimiento que queda expuesta está recubierta de PTFE es resistente a los productos químicos y compatible con disolventes sensibles, corrosivos y volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
13-415
Tapón de rosca
Polipropileno
Viales de análisis de agua de la EPA, tubos para centrífuga y de cultivo de rosca
PTFE, caucho
Esterilizable en autoclave
Para autoclaves repetidos, para ofrecer un sistema de cierre óptimo