Learn More
Eppendorf™ Combitips de polipropileno
Satisfaga todas las necesidades de cualquier laboratorio moderno con estas puntas. Las puntas Combitip de polipropileno Eppendorf™ funcionan de acuerdo con el principio de desplazamiento positivo y, por tanto, siempre dispensan el volumen correcto independientemente de la densidad del líquido y sus características de flujo.
Marca: Eppendorf™ 0030089936
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Componentes de sistema ideales para todas las Eppendorf Multipettes
- Los 9 tamaños de volumen (de 0,1 a50 ml) ofrecen un rango máximo de volúmenes de dispensación con incrementos mínimos de hasta 100 nanolitros en función de la Combitip utilizada
- Las Combitips alargadas en volúmenes de 2,5 ml, 5,0 ml y 10 ml permiten llegar al fondo de la mayoría de los recipientes de laboratorio comunes
- Codificación por colores individual facilita una identificación rápida
- La geometría exclusiva en embudo garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes
- Se ofrecen en 3 grados distintos de pureza para admitir cualquier aplicación
Especificaciones
Paquete de surtido de puntas de pipeta de desplazamiento positivo estándar Combitips Advanced | |
Sin filtro | |
Eppendorf Quality (Non-sterile) | |
1 Ea. | |
Uno de los 9 tamaños de volumen Combitip, un adaptador Combitip de 25 ml y un adaptador Combitip de 50 ml | |
Polipropileno |
9 tamaños de volumen (de 0,1 a 50 ml), 0.2 mL, 0.5 mL, 1.0 mL, 2.5 mL, 5.0 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL | |
No estéril | |
1 CombiTips™ advanced of each size (9 total) and Adapter advanced 25 and 50 mL | |
Pipette Tips | |
Pipeteador Eppendorf™ |